Merck
ENA413166757
Enamine
2-(bromomethyl)prop-2-en-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(bromomethyl)-2-propen-1-ol
Inchi Code
1S/C4H7BrO/c1-4(2-5)3-6/h6H,1-3H2
Clave InChI
ZGBZQPLMILYHFP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142448
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142448
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)