ENA413166449
Enamine
3-(1-ethyl-1H-indazol-3-yl)propanal
About This Item
Iupac Name
3-(1-ethyl-1H-indazol-3-yl)propanal
Inchi Code
1S/C12H14N2O/c1-2-14-12-8-4-3-6-10(12)11(13-14)7-5-9-15/h3-4,6,8-9H,2,5,7H2,1H3
Clave InChI
LGUHVEKJLYRYJX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140369
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)