Merck
ENA413166307
Enamine
(1S)-1-(oxan-4-yl)ethan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
130.19
Número MDL:
Iupac Name
(1S)-1-tetrahydro-2H-pyran-4-ylethanol
Inchi Code
1S/C7H14O2/c1-6(8)7-2-4-9-5-3-7/h6-8H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1
Clave InChI
HNSFAXPMNOFMQI-LURJTMIESA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141229
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141229
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)