Merck
ENA413166030
Enamine
ethyl 3-{bicyclo[2.2.1]heptan-2-yl}propanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.29
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-(bicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C12H20O2/c1-2-14-12(13)6-5-11-8-9-3-4-10(11)7-9/h9-11H,2-8H2,1H3
InChI key
AMNZGAJUSFXSFY-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140507
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140507
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)