ENA413165989
Enamine
3-(isocyanatomethyl)cyclopent-1-ene
About This Item
Iupac Name
3-(isocyanatomethyl)cyclopent-1-ene
Inchi Code
1S/C7H9NO/c9-6-8-5-7-3-1-2-4-7/h1,3,7H,2,4-5H2
Clave InChI
YDZGIOOCUXHUSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142349
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142349
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)