Merck
ENA413165448
Enamine
3-hydroxycyclohexane-1-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
125.17
Número MDL:
Iupac Name
3-hydroxycyclohexanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H11NO/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h6-7,9H,1-4H2
Clave InChI
FNARHEUUIFYEIC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138101
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138101
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)