Merck
ENA413165279
Enamine
4-(chlorosulfonyl)benzene-1-sulfonyl fluoride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
258.68
Número MDL:
Iupac Name
4-(chlorosulfonyl)benzene-1-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H4ClFO4S2/c7-13(9,10)5-1-3-6(4-2-5)14(8,11)12/h1-4H
Clave InChI
SUSSWTNBQQOZNN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134722
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134722
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)