ENA413164766
Enamine
methyl 3-(5-aminopyridin-3-yl)propanoate
About This Item
Iupac Name
methyl 3-(5-aminopyridin-3-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-13-9(12)3-2-7-4-8(10)6-11-5-7/h4-6H,2-3,10H2,1H3
Clave InChI
UDPLDRCFEGXMAT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138721
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138721
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)