ENA410542879
Enamine
1-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine hydrochloride
About This Item
mp
65-66
Iupac Name
1-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12F3N3O2.ClH/c12-11(13,14)8-1-2-9(10(7-8)17(18)19)16-5-3-15-4-6-16;/h1-2,7,15H,3-6H2;1H
Clave InChI
HMCNERKLDYVVHH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09132
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)