ENA410542527
Enamine
N-(2-aminopyridin-4-yl)acetamide
About This Item
Iupac Name
N-(2-amino-4-pyridinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H9N3O/c1-5(11)10-6-2-3-9-7(8)4-6/h2-4H,1H3,(H3,8,9,10,11)
Clave InChI
IQNRGWGUXUGTOT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130500
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)