ENA410496498
Enamine
2-amino-2-phenyl-1-(piperidin-1-yl)ethan-1-one
About This Item
Iupac Name
2-oxo-1-phenyl-2-(1-piperidinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C13H18N2O/c14-12(11-7-3-1-4-8-11)13(16)15-9-5-2-6-10-15/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10,14H2
Clave InChI
LBYPZAJJZOBPHA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)