Merck
ENA408615660
Enamine
1-ethylcyclohexane-1-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
137.22
MDL number:
Iupac Name
1-ethylcyclohexanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H15N/c1-2-9(8-10)6-4-3-5-7-9/h2-7H2,1H3
InChI key
MEHBOHFZFXGIQL-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135885
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135885
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)