Merck
ENA408615631
Enamine
3-ethoxy-2-methoxycyclobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.66
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-ethoxy-2-methoxycyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-3-10-6-4-5(8)7(6)9-2;/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3;1H
Clave InChI
RVVJLGBKGLHJAE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135780
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135780
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)