ENA405195004
Enamine
2-[4-(methylsulfamoyl)phenyl]acetic acid
About This Item
Iupac Name
{4-[(methylamino)sulfonyl]phenyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO4S/c1-10-15(13,14)8-4-2-7(3-5-8)6-9(11)12/h2-5,10H,6H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
ZXDNTWJBNNPRLP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135536
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)