Merck
ENA405194600
Enamine
methyl 3-(4-aminophenyl)butanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 3-(4-aminophenyl)butanoate
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-8(7-11(13)14-2)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8H,7,12H2,1-2H3
Clave InChI
VQQJXSVKVXQJJZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134526
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134526
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)