Merck
ENA405194454
Enamine
3-tert-butylpyrrolidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.69
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(tert-butyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N.ClH/c1-8(2,3)7-4-5-9-6-7;/h7,9H,4-6H2,1-3H3;1H
InChI key
HOOQKJOVARXZGT-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134066
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134066
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)