Merck
ENA405194139
Enamine
5-methoxy-2-methylquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
173.21
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-methyl-5-quinolinyl ether
Inchi Code
1S/C11H11NO/c1-8-6-7-9-10(12-8)4-3-5-11(9)13-2/h3-7H,1-2H3
Clave InChI
OQPWQOOLGQWRAL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132952
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132952
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)