Merck
ENA405193970
Enamine
4-(1H-1,3-benzodiazol-2-yl)cyclohexan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
288.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)cyclohexan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17N3.2ClH/c14-10-7-5-9(6-8-10)13-15-11-3-1-2-4-12(11)16-13;;/h1-4,9-10H,5-8,14H2,(H,15,16);2*1H
Clave InChI
UCMIMQPPOUCVCK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134376
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134376
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)