Merck
ENA405193850
Enamine
3-bromo-2-chloro-5-(chlorosulfonyl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
333.97
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-bromo-2-chloro-5-(chlorosulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrCl2O4S/c8-5-2-3(15(10,13)14)1-4(6(5)9)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Clave InChI
HTTZAUSJRJCKML-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129460
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129460
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)