Merck
ENA402267870
Enamine
1-oxaspiro[4.5]decan-8-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.21
Número MDL:
Iupac Name
1-oxaspiro[4.5]decan-8-one
Inchi Code
1S/C9H14O2/c10-8-2-5-9(6-3-8)4-1-7-11-9/h1-7H2
Clave InChI
RPABADYMEMUBEC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133172
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133172
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)