ENA402267609
Enamine
4-(propan-2-yloxy)butan-1-amine
About This Item
Iupac Name
4-isopropoxy-1-butanamine
Inchi Code
1S/C7H17NO/c1-7(2)9-6-4-3-5-8/h7H,3-6,8H2,1-2H3
Clave InChI
CRGNMXJCFVVNLK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132273
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)