Merck
ENA402267442
Enamine
methyl 3-cyclopentyl-3-oxopropanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 3-cyclopentyl-3-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-12-9(11)6-8(10)7-4-2-3-5-7/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
CTALSEJBMUILAM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129007
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129007
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)