Merck
ENA402267185
Enamine
1-bromo-4-(but-2-en-1-yloxy)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.1
Iupac Name
1-bromo-4-[(2E)-2-butenyloxy]benzene
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(11)5-7-10/h2-7H,8H2,1H3/b3-2+
Clave InChI
ZTWUQKOOAPNORF-NSCUHMNNSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131031
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131031
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)