ENA394768136
Enamine
1-(3,4-dimethoxyphenyl)cyclopentane-1-carbonitrile
About This Item
mp
100-102
Iupac Name
1-(3,4-dimethoxyphenyl)cyclopentanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C14H17NO2/c1-16-12-6-5-11(9-13(12)17-2)14(10-15)7-3-4-8-14/h5-6,9H,3-4,7-8H2,1-2H3
Clave InChI
UNNOXLSDQWRFPO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130234
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)