ENA394767920
Enamine
2,3-dimethoxypropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2,3-dimethoxypropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H13NO2.ClH/c1-7-4-5(3-6)8-2;/h5H,3-4,6H2,1-2H3;1H
Clave InChI
CHKTYWCZLZCJTM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129710
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129710
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)