Merck
ENA394767757
Enamine
2-(oxan-2-yl)ethan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
129.2
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-tetrahydro-2H-pyran-2-ylethanamine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c8-5-4-7-3-1-2-6-9-7/h7H,1-6,8H2
InChI key
XHMSRGDEBWJLBE-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129332
pictograms
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129332
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)