Merck
ENA394767579
Enamine
2-hydroxy-3-nitrobenzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
182.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
150-155
Iupac Name
2-hydroxy-3-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C7H6N2O4/c8-7(11)4-2-1-3-5(6(4)10)9(12)13/h1-3,10H,(H2,8,11)
Clave InChI
FECMDSYYFNKSJZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128901
Melting Point
150-155
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128901
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)