Merck
ENA394767254
Enamine
4-bromo-2-(ethylsulfanyl)benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
245.14
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-(ethylsulfanyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9BrOS/c1-2-12-9-5-8(10)4-3-7(9)6-11/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
RVDIOIZTWJEBFD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128165
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128165
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)