Merck
ENA394767180
Enamine
4-(3-bromo-2-oxopiperidin-1-yl)benzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
279.14
Número MDL:
Iupac Name
4-(3-bromo-2-oxo-1-piperidinyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H11BrN2O/c13-11-2-1-7-15(12(11)16)10-5-3-9(8-14)4-6-10/h3-6,11H,1-2,7H2
Clave InChI
OKHNIXFGUJHMSK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128003
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128003
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)