Merck
ENA394766917
Enamine
2-chloro-6-methanesulfonylbenzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.66
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-chloro-6-(methylsulfonyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H6ClNO2S/c1-13(11,12)8-4-2-3-7(9)6(8)5-10/h2-4H,1H3
Clave InChI
GIYQFIWMLBANSP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128210
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128210
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)