Merck
ENA390553000
Enamine
2-ethoxy-3-nitropyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.15
Número MDL:
mp
17-19
Iupac Name
2-ethoxy-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C7H8N2O3/c1-2-12-7-6(9(10)11)4-3-5-8-7/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
KJTXUEVNNJSFJA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78548
Melting Point
17-19
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78548
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)