Merck
ENA390552940
Enamine
4-methoxy-6-methylpyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.16
Número MDL:
mp
57-60
Iupac Name
4-methoxy-6-methyl-2-pyridinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H9NO2/c1-6-3-8(11-2)4-7(5-10)9-6/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
VIGBXFGFNDLMIX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126691
Melting Point
57-60
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126691
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)