Merck
ENA390552923
Enamine
2-(dimethylamino)quinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.24
Número MDL:
Iupac Name
2-(dimethylamino)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H12N2O2/c1-14(2)11-7-9(12(15)16)8-5-3-4-6-10(8)13-11/h3-7H,1-2H3,(H,15,16)
Clave InChI
NGJFDFAIRAKMPJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126681
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126681
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)