ENA390552694
Enamine
3-fluoro-2-(methylamino)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
3-fluoro-2-(methylamino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H8FNO2/c1-10-7-5(8(11)12)3-2-4-6(7)9/h2-4,10H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
FWNQKUNYEZRNLQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127547
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)