ENA390552656
Enamine
methyl 4-propanoyloxane-4-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 4-propionyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H16O4/c1-3-8(11)10(9(12)13-2)4-6-14-7-5-10/h3-7H2,1-2H3
Clave InChI
UGDPPIJGLQLOQZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126023
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)