Merck
ENA390552439
Enamine
2-methyloxane-4-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
125.17
Número MDL:
Iupac Name
2-methyltetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H11NO/c1-6-4-7(5-8)2-3-9-6/h6-7H,2-4H2,1H3
Clave InChI
FXTMJUSPCNZIDP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127039
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127039
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)