Merck
ENA390552434
Enamine
methyl 2-(2-oxocyclohexyl)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
20-21
Iupac Name
methyl (2-oxocyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-12-9(11)6-7-4-2-3-5-8(7)10/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
KSINVKZRNOJNNW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127023
Melting Point
20-21
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127023
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)