Merck
ENA390552404
Enamine
1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)piperazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.3
Número MDL:
Iupac Name
1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)piperazine
Inchi Code
1S/C13H18N2/c1-2-11-4-5-13(10-12(11)3-1)15-8-6-14-7-9-15/h4-5,10,14H,1-3,6-9H2
Clave InChI
VXPXJJPLCBBUBU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
83
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126939
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126939
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)