ENA390552341
Enamine
8-bromo-2-methoxyquinoline
About This Item
mp
87-89
Iupac Name
8-bromo-2-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-13-9-6-5-7-3-2-4-8(11)10(7)12-9/h2-6H,1H3
Clave InChI
FRNJXLVFMHQRIT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126790
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)