Merck
ENA390552203
Enamine
2-(3,4,5-trifluorophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.61
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(3,4,5-trifluorophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8F3N.ClH/c9-6-3-5(1-2-12)4-7(10)8(6)11;/h3-4H,1-2,12H2;1H
InChI key
XZZYPPHVCTXOBA-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127273
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127273
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)