Merck
ENA390347507
Enamine
ethyl 2-hydrazinyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
172-174
Iupac Name
ethyl 2-hydrazino-4-methyl-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H12N4O2/c1-3-14-7(13)6-4-10-8(12-9)11-5(6)2/h4H,3,9H2,1-2H3,(H,10,11,12)
Clave InChI
VBRMUJGUHAMQNU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125093
Melting Point
172-174
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125093
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)