Merck
ENA390347395
Enamine
2-cyclobutyl-1-phenylethan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
174.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-cyclobutyl-1-phenylethanone
Inchi Code
1S/C12H14O/c13-12(9-10-5-4-6-10)11-7-2-1-3-8-11/h1-3,7-8,10H,4-6,9H2
Clave InChI
YVHVQVZHGGIEFS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126224
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126224
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)