ENA390347189
Enamine
[2-(3-methoxypropoxy)ethyl](methyl)amine
About This Item
Iupac Name
2-(3-methoxypropoxy)-N-methylethanamine
Inchi Code
1S/C7H17NO2/c1-8-4-7-10-6-3-5-9-2/h8H,3-7H2,1-2H3
Clave InChI
SCPGKCMHZICSIZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125753
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)