Merck
ENA390347060
Enamine
4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.2
Número MDL:
Iupac Name
4-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8N2O2/c14-11(15)9-6-12-7-13-10(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,14,15)
Clave InChI
PDTTUTBMTVDZKV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123637
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123637
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)