ENA390346962
Enamine
3,3-dimethyl-1-(pyridin-4-yl)butan-2-one
About This Item
mp
41-43
Iupac Name
3,3-dimethyl-1-(4-pyridinyl)-2-butanone
Inchi Code
1S/C11H15NO/c1-11(2,3)10(13)8-9-4-6-12-7-5-9/h4-7H,8H2,1-3H3
Clave InChI
LHLKBBIYRNFVSS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125226
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)