ENA390346941
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl N-(2-acetylphenyl)carbamate
About This Item
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl (2-acetylphenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H10F3NO3/c1-7(16)8-4-2-3-5-9(8)15-10(17)18-6-11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,15,17)
Clave InChI
APMDAMQCIXBBAT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51198
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)