Merck
ENA390346893
Enamine
1-azaspiro[4.6]undecane hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.73
Número MDL:
Iupac Name
1-azaspiro[4.6]undecane hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19N.ClH/c1-2-4-7-10(6-3-1)8-5-9-11-10;/h11H,1-9H2;1H
Clave InChI
UVUVJERPEUAOEF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126181
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126181
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)