Merck
ENA388700878
Enamine
benzyl[1-(furan-2-yl)ethyl]amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.27
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-benzyl-1-(2-furyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C13H15NO/c1-11(13-8-5-9-15-13)14-10-12-6-3-2-4-7-12/h2-9,11,14H,10H2,1H3
InChI key
MVUROKMDHJEIHM-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32628
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32628
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)