Merck
ENA388700517
Enamine
[1-(2,4-dichlorophenyl)cyclobutyl]methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.14
MDL number:
Iupac Name
[1-(2,4-dichlorophenyl)cyclobutyl]methanamine
Inchi Code
1S/C11H13Cl2N/c12-8-2-3-9(10(13)6-8)11(7-14)4-1-5-11/h2-3,6H,1,4-5,7,14H2
InChI key
LBXMYRJMXLLTAH-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124553
pictograms
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124553
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)