Merck
ENA388700511
Enamine
3-(oxane-4-carbonyl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-pyridinyl(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanone
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c13-11(9-3-6-14-7-4-9)10-2-1-5-12-8-10/h1-2,5,8-9H,3-4,6-7H2
Clave InChI
RPDXTMKRWPMHLF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124547
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124547
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)